Få mere at vide
(5-methyl-3-isoxazolyl)methylamin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782083
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782083 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10672243 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10402064 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10413DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 154016-48-5
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
InChI nøgle AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776306
IUPAC navn (5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanamin
SMIL CC1=CC(=NO1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%