missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide, TRC

Artikelnummer. 30482993
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482993 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM315035250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide
CAS 62438-03-3
Molekylær formel C5H7N3O2
Mængde 250 mg
Synonym NSC 306459
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O2/c1-3-2-4(8-10-3)5(9)7-6/h2H,6H2,1H3,(H,7,9)
SMIL Cc1onc(c1)C(=O)NN
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 141.13
Formel vægt 141.0538
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.