Få mere at vide
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 62438-03-3 |
| Molekylær formel | C5H7N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 306459 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-3-2-4(8-10-3)5(9)7-6/h2H,6H2,1H3,(H,7,9) |
| SMIL | Cc1onc(c1)C(=O)NN |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.13 |
| Formel vægt | 141.0538 |