missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Benzylidenehydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Benzylidenehydrazide |
| CAS | 91397-11-4 |
| Molekylær formel | C12H11N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid (Phenylmethylene)hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,14,16)/b13-8+ |
| SMIL | Cc1onc(c1)C(=O)N\N=C\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-[(E)-benzylideneamino]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0851 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?