Få mere at vide
5-methyl-3-isoxazolcarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10328113
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10328113
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC10416DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57351-99-2
Molekylær formel C5H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 108.10
MDL nummer MFCD09064940
InChI nøgle JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229456
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carbonitril
SMIL CC1=CC(=NO1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Formel vægt 108.1
Procent renhed 97%