Få mere at vide
5-Methyl-3-heptyl Alcohol-d18 (mixture of stereoisomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-heptanol-D18 |
| CAS | 2708283-13-8 |
| Molekylær formel | C8 D18 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 5-Methyl-3-heptanol-D18, 5-Methyl-3-heptyl alcohol-d18, 5-(Methyl-d3)-3-heptan-1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,7,7-d14-ol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7-9 H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,7,7-tetradecadeuterio-3-deuteriooxy-5-(trideuteriomethyl)heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.3388 |
| Formel vægt | 148.2487 g/mol |
| Vis mere |