Få mere at vide
5-Methyl-3-heptanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-3-Heptanone |
| CAS | 541-85-5 |
| Molekylær formel | C8 H16 O |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 3-Heptanone','5-methyl-, 5-Methyl-3-heptanone, (±)-5-Methyl-3-heptanone, 2-Methylbutyl ethyl ketone, 3-Methyl-5-heptanone, Ethyl 2-methylbutyl ketone, NSC 100734 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)CC(=O)CC |
| IUPAC navn | 5-methylheptan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |