Få mere at vide
5-Methyl-3-heptanone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840541
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15840541 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15840541 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186631000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 541-85-5
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 0.82 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 157°C to 162°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
MDL nummer MFCD00009340
Mængde 1 L
Synonym 5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone, 5-Methyl-3-heptanone
Molekylvægt (g/mol) 128.21