Få mere at vide
5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480718 250 mg 250mg
15460718 1 g 1g
15470718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54416.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10350-70-6
Molekylær formel C8H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00464110
InChI nøgle JZIKSOZOBQKFEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771672
SMIL CC1=NC(=NO1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Mængde 250 mg
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 5-methyl-3-4-pyridyl-1,2,4-oxadiazole, pyridine,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, pyridine, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC navn 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%