Få mere at vide
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30464723
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30464723 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30464723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312540500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
CAS 37928-17-9
Molekylær formel C16 H13 N O
Mængde 500 mg
Synonym Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10
InChI formel InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
SMIL Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3
IUPAC navn 5-methyl-3,4-diphenyl-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 235.28
Formel vægt 235.0997