Få mere at vide
[5-methyl-2-(trifluormethyl)-3-furyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653013
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10653013 1 g 1g
10651046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653013 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00713DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 306935-05-7
Molekylær formel C7H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 179.14
MDL nummer MFCD02180792
InChI nøgle ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine
PubChem CID 2779900
IUPAC navn [5-methyl-2-(trifluormethyl)furan-3-yl]methanamin
SMIL CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 179.14
Procent renhed 97%