Få mere at vide
5-methyl-2-(trifluormethyl)-3-furylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682433
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10682433 1 g 1g
10314472 250 mg 250mg
10597454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682433 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00706DA
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-03-5
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.109
InChI nøgle WTKWFNIIIXNTDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl fur-3-yl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-furan, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furylisocyanate, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-isocyanate, furan, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779896
IUPAC navn 3-isocyanato-5-methyl-2-(trifluormethyl)furan
SMIL CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl isocyanate
Analyseprocentområde 90%
Mængde 1 g
Formel vægt 191.11
Procent renhed 90%