Learn More
5-methyl-2-(trifluormethyl)-3-furylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl isocyanate |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 191.11 |
| Procent renhed | 90% |