Få mere at vide
5-methyl-2-(trifluormethyl)-3-furansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310557
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11310557 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10079161 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310557 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00703EA
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-02-4
Molekylær formel C6H4ClF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 248.6
InChI nøgle GSYXWDYWBRICSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonyl chloride, 3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-2-trifluoromethyl 3-furyl sulfone, 3-furansulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779895
IUPAC navn 5-methyl-2-(trifluormethyl)furan-3-sulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 248.61
Procent renhed 97%