Få mere at vide
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazol, 90+%
Artikelnummer. 15468117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468117 250 mg 250mg
15458117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51531.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388,201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 848613-91-2
Molekylær formel C16H31NSSn
Molekylvægt (g/mol) 388.201
MDL nummer MFCD09025809
InChI nøgle LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
PubChem CID 16427131
IUPAC navn tributyl-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Formel vægt 388.19
Procent renhed ≥90%