Få mere at vide
5-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd, 98%
Product Code. 10467900 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10467900 10 mL Glasflaske 10ml
10390894 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10467900 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127870100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 13679-70-4 | C6H6OS | 126,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13679-70-4
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.18
MDL nummer MFCD00005434
InChI nøgle VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
IUPAC navn 5-methylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL CC1=CC=C(S1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1800g/mL
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5800 til 1,584
Mængde 10 mL
Beilstein 17, I, 151
Specifik vægtfylde 1.18
Formel vægt 126.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske