Få mere at vide
5-methyl-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604083
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10604083 10 g 10g
10167482 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC35768EA
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91914-06-6
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD03092888
InChI nøgle SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CNC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-pyridinol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180°C to 185°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver