Få mere at vide
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636481 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10636481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Navn note 99%
CAS 5521-55-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158.0°C to 160.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H6N2O2
MDL nummer MFCD00068241
Mængde 5 g
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
InChI nøgle RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
IUPAC navn 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 138.13
PubChem CID 122831
Formel vægt 138.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Amorphous Powder