Få mere at vide
5-Methyl-2-phenyl-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-phenyl-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one |
| CAS | 1691-93-6 |
| Molekylær formel | C12H9F3N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00143378 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC1=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)N(N1)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.21 |
| Procent renhed | 98% |