Få mere at vide
(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265804
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10265804
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC49713DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 771572-29-3
Molekylær formel C12H13NO
Molekylvægt (g/mol) 187.24
MDL nummer MFCD06213531
InChI nøgle PQZVRVFUCJMCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanamine, 5-methyl-2-phenylfur-3-yl methylamine
PubChem CID 24229505
IUPAC navn (5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanamin
SMIL CC1=CC(CN)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%