Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 97% |