Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10491884
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10491884
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC49701DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64354-50-3
Molekylær formel C12H10O3
Molekylvægt (g/mol) 202.209
MDL nummer MFCD00447900
InChI nøgle CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
PubChem CID 761020
IUPAC navn 5-methyl-2-phenylfuran-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%