Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612633
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10612633 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10582822 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16201DA
Kemiske identifikatorer
CAS 22300-56-7
Molekylær formel C10H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 203.201
MDL nummer MFCD00051653
InChI nøgle GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyltriazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%