Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10426652
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426652 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10039211 1 g Amber Glass Bottle 1g
10061474 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10426652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16202CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 36401-55-5
Molekylær formel C10H8ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 221.64
MDL nummer MFCD00052545
InChI nøgle UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
PubChem CID 2776447
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyltriazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.65
Procent renhed 97%