Få mere at vide
5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one (Edaravon), Mikromol™
Artikelnummer. 17942626
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942626 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0036.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Edaravone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenazone Imp. A (EP), Antipyrine USP Related Compound A, Antipyrine USP RC A, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut, Antipyrine Related Compound A, Phenazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 174,0793 g/mol