Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767685
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10767685 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10633445 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10643445 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18735-74-5
Molekylær formel C11H8NO3
Molekylvægt (g/mol) 202.19
MDL nummer MFCD00275475
InChI nøgle YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
PubChem CID 318533
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.2
Procent renhed 97%