Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10133284 250 mg 250mg
10113653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26704CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 70170-23-9
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.20
MDL nummer MFCD08435848
InChI nøgle JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%