Få mere at vide
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113653
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10113653
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC26704DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 70170-23-9
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.20
MDL nummer MFCD08435848
InChI nøgle JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%