Få mere at vide
(5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
(5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(1-Methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dehydro Olmesartan Medoxomil |
| CAS | 879562-26-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dehydro Olmesartan Medoxomil |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C29H28N6O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, Olmesartan Medoxomil Imp C (EP), Olmesartan Medoxomil Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28N6O5/c1-5-8-24-30-25(17(2)3)26(28(36)38-16-23-18(4)39-29(37)40-23)35(24)15-19-11-13-20(14-12-19)21-9-6-7-10-22(21)27-31-33-34-32-27/h6-7,9-14H,2,5,8,15-16H2,1,3-4H3,(H,31,32,33,34) |
| SMIL | CCCc1nc(C(=C)C)c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| IUPAC navn | (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 5-isopropenyl-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylate |
| Vis mere |