Få mere at vide
5-Methyl-2-methylamino-1,3-thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-methylamino-1,3-thiazole |
| CAS | 52829-91-1 |
| Molekylær formel | C5H8N2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2S/c1-4-3-7-5(6-2)8-4/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CNc1ncc(C)s1 |
| IUPAC navn | N,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vægt | 128.0408 |