Få mere at vide
5-Methyl-2-hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-hexanone |
| CAS | 110-12-3 |
| Molekylær formel | C7 H14 O |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 2-Hexanone','5-methyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 5-Methyl-2-hexanone (ACI), 2-Methyl-5-hexanone, 3-Methylbutyl methyl ketone, Isoamyl methyl ketone, Isopentyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone, Methyl isopentyl ketone, MIAK |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCC(=O)C |
| IUPAC navn | 5-methylhexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1045 |