Få mere at vide
5-Methyl-2-hexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10173720
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 149660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-12-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00008950
InChI nøgle FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC navn 5-methylhexan-2-on
SMIL CC(C)CCC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hexanone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -74.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 145.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methyl-2-hexanone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.