Få mere at vide
5-Methyl-2-hexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388526
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388526 100 mL 100ml
11398526 500 mL 500ml
11308536 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17584.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (5,4 g/L)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-12-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00008950
InChI nøgle FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC navn 5-methylhexan-2-on
SMIL CC(C)CCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hexanone
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.812
Kogepunkt 144°C to 145°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Brydningsindeks 1.4075
Mængde 100 mL
FN nummer UN2302
Beilstein 506163
Opløselighedsinformation Soluble in water. (5.4g/L)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%