Få mere at vide
5-Methyl-2-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-hexanol |
| CAS | 627-59-8 |
| Molekylær formel | C7 H16 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-5-Methyl-2-hexanol, 1,4-Dimethyl-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCC(C)O |
| IUPAC navn | 5-methylhexan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.201 |
| Formel vægt | 116.12 |