missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30483530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483530 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM311960100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid
CAS 41653-96-7
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-3-5-7(8)9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,8,9)/b5-3+
SMIL CC(C)C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-5-methylhex-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.