missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30475029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3119601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid
CAS 41653-96-7
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-3-5-7(8)9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,8,9)/b5-3+
SMIL CC(C)C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-5-methylhex-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.