missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30468977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468977 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3119651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid','Ethyl Ester
CAS 34993-63-0
Molekylær formel C9H16O2
Mængde 1 g
Synonym (E)-5-Methyl-2-Hex-2-Enoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b7-5+
SMIL CCOC(=O)\C=C\CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.