missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid','Ethyl Ester |
| CAS | 34993-63-0 |
| Molekylær formel | C9H16O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (E)-5-Methyl-2-Hex-2-Enoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\CC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?