Få mere at vide
5-Methyl-2-furanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10058781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10058781 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10058781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3857-25-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-furanmethanol
CAS 3857-25-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0769g/mL
Kogepunkt 80°C to 80.5°C (123.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8O2
Brydningsindeks 1.4835 to 1.4855
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,3, 387
Specifik vægtfylde 1.0769
Synonym 5-methylfuran-2-yl methanol, 5-methyl-2-furanmethanol, 5-methylfurfuryl alcohol, 5-methyl-2-furyl methanol, 2-furanmethanol, 5-methyl, unii-0jvo5efa0a, 0jvo5efa0a, pubchem9804, 5-methyl furfuryl alcohol, 5-methylfuran-2-methanol
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle VOZFDEJGHQWZHU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(O1)CO
IUPAC navn (5-methylfuran-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 112.13
PubChem CID 520911
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske