Få mere at vide
5-Methyl-2-furanmethanamin, 98%
Artikelnummer. 10159322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10159322 5 g Glasflaske 5g
10093490 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268940050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14003-16-8 | C6H9NO | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14003-16-8
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00143471
InChI nøgle YSEAGSCGERFGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfurylamine, 5-methylfuran-2-yl methanamine, 5-methyl-2-furanmethanamine, 2-aminomethyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-furyl methylamine, 2-furanmethanamine, 5-methyl, 5-methyl-2-furyl methyl amine, 1-5-methylfuran-2-yl methanamine, pubchem6995, acmc-209cjz
PubChem CID 2724683
IUPAC navn (5-methylfuran-2-yl)methanamin
SMIL CC1=CC=C(CN)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-furanmethanamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -22 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 57 °C (13,0 Mbar)
Flammepunkt 57 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4860 til 1,488
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000g/L (20 °C)
Formel vægt 111.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methyl-2-furanmethanamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.