Få mere at vide
5-methyl-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486861 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486861 10 mg -
11496861 25 mg -
11475266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486861 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219888310
5-Methyl-2'-deoxycytidin, hvidt pulver
  • 5-methyl-2' -deoxycytidin i enkeltstrenget DNA kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
  • Det er blevet brugt i epigenetisk forskning til at undersøge dynamikken i DNA-methyleringsmønster i kontrollen af genekspression.
  • En cytidinanalog og en isoster af thymidin.
  • 5-methyl-2' -deoxycytidin er et pyrimidinnukleosid, der, når det inkorporeres i enkeltstrenget DNA, kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-07-3
MDL nummer MFCD00006549
InChI nøgle LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
SMIL CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Smeltepunkt 217°C to 219°C (Literature)
Farve Hvid
Renhedsgrad noter 99.6 area% (HPLC)
Analyseprocentområde >99.5%
Molekylær formel C10H15N5O3
Brydningsindeks 1.694 (lit.)
Mængde 10 mg
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Opløselighedsinformation Soluble in 1 N NaOH.
Optisk rotation [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molekylvægt (g/mol) 241.2
Formel vægt 241.2
Damptryk 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Fysisk form Pulver