Få mere at vide
5-methyl-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475266 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11475266
Brand: MP Biomedicals 0219888380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-Methyl-2'-deoxycytidin, hvidt pulver
  • 5-methyl-2' -deoxycytidin i enkeltstrenget DNA kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
  • Det er blevet brugt i epigenetisk forskning til at undersøge dynamikken i DNA-methyleringsmønster i kontrollen af genekspression.
  • En cytidinanalog og en isoster af thymidin.
  • 5-methyl-2' -deoxycytidin er et pyrimidinnukleosid, der, når det inkorporeres i enkeltstrenget DNA, kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-07-3
MDL nummer MFCD00006549
InChI nøgle LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
Tekniske data
Smeltepunkt 217°C to 219°C (literature)
Farve Hvid
Renhedsgrad noter 99.6 area% (HPLC)
Molekylær formel C10H15N3O4
Brydningsindeks 1.694 (lit.)
Mængde 100 mg
Synonym 2'-deoxy-5-methyl-cytidine
Opløselighedsinformation Soluble in 1 N NaOH.
Optisk rotation [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molekylvægt (g/mol) 241.25
Damptryk 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-Methyl-2'-deoxycytidine