Få mere at vide
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Beskrivelse
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2'-deoxycytidine |
| CAS | 838-07-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H15N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methyldeoxycytidine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.24 |
| Show More |