Få mere at vide
5-methyl-2'-deoxycytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446789
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446789 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15446789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65209.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.28 DKK
    581.65 DKK / 1g
    Spare 64.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 838-07-3 | C10H15N3O4 | 241,247 g/mol
5-Methyl-2'-deoxycytidin i enkeltstrenget DNA kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methyl-2′ -deoxycytidin i enkeltstrenget DNA kan virke in cis for at signalere de novo DNA-methylering.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Farve Hvid
Molekylær formel C10H15N3O4
MDL nummer MFCD00006549
Mængde 1 g
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
SMIL CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 241.247
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
Formel vægt 241.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver