Få mere at vide
5-Methyl-2’-deoxy Cytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2'-deoxy Cytidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 241.1063 |
| Procent renhed | >95% |