Få mere at vide
5-Methyl-2’-deoxy Cytidine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Methyl-d3)-2'-deoxy Cytidine |
| CAS | 1160707-78-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H12D3N3O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Cytidine, 2'-deoxy-5-(methyl-d3)-, 2'-Deoxy-5-(methyl-d3)cytidine, 2'-Deoxy-5-methylcytidine-d3, 5-Methyl-2'-deoxycytidine-D3 (5-methyl-D3), 5-Methyldeoxycytidine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.26 |
| Procent renhed | >95 |