Få mere at vide
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17982156
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17982156 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17982156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
CAS 138564-59-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Olanzapine Imp. A (EP), Olanzapine USP Related Compound A, Olanzapine USP RC A, 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Related Compound A, Olanzapine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
SMIL Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1
IUPAC navn 5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 259.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 259.0415 g/mol