Få mere at vide
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 138564-59-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Olanzapine Imp. A (EP), Olanzapine USP Related Compound A, Olanzapine USP RC A, 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Related Compound A, Olanzapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene-3-carbonitrile |
| Vis mere |