missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72242-31-0 |
| Molekylær formel | C13H12N2O4S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O4S/c1-8-7-9(13(16)19-2)12(20-8)14-10-5-3-4-6-11(10)15(17)18/h3-7,14H,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C1=C(NC2=C(N(=O)=O)C=CC=C2)SC(C)=C1)OC |
| IUPAC navn | methyl 5-methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.31 |
| Formel vægt | 292.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?