missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30012254
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012254 25 g -
30008467 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32557025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 138564-59-7
Molekylær formel C12 H9 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 259.28
Synonym 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Imp. A (EP)
IUPAC navn 5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene-3-carbonitrile
SMIL Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
Formel vægt 259.0415
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.