Få mere at vide
5-Methyl-2,2'-bipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 56100-20-0 |
| Molekylær formel | C16 H25 N5 O15 P2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Methyl-[2,2']bipyridinyl |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)/t4?,5-,7+,8?,9?,10?,11?,14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CC1O[C@@H](OP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]2O[C@H](C(O)C2O)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)C(O)C(O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | [[(2R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2S,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl] hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 589.342 |
| Formel vægt | 589.082 |